1-(3-Methoxyphenyl)ethanol 97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR953341-25G OR953341-5G
APOSOR953341-25GEA 311 EUR
APOSOR953341-25G APOSOR953341-5G
1-(3-Methoxyphenyl)ethanol 97%
1-(3-Methoxyphenyl)ethanol
Formula: C₉H₁₂O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00021866
Núm. CAS: 23308-82-9