4-(1H-Imidazol-2-yl)benzoic acid 96%
Proveedor: Apollo Scientific
OR953354-5G
APOSOR953354-5GEA 95.7 EUR
APOSOR953354-5G
4-(1H-Imidazol-2-yl)benzoic acid 96%
4-(1H-Imidazol-2-yl)benzoic acid
Formula: C₁₀H₈N₂O₂
MW: 188,183 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00456057
Núm. CAS: 108035-45-6