(S)-2-Pyridylthio cysteamine hydrochloride 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 2-(Pyridyldithio)ethylamine HCl, S-(2-Pyridylthio)cysteamine hydrochloride
OR953356-1G OR953356-250MG OR953356-5G
APOSOR953356-1GEA 209 EUR
APOSOR953356-1G APOSOR953356-250MG APOSOR953356-5G
(S)-2-Pyridylthio cysteamine hydrochloride 97%
(S)-2-Pyridylthio cysteamine hydrochloride
Formula: C₇H₁₀N₂S₂·ClH
MW: 222,759 g/mol
Pto. de fusión: 124…126 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01863453
Núm. CAS: 106139-15-5