Methyl acetimidate hydrochloride 90%
Proveedor: Apollo Scientific
OR953398-100G OR953398-25G OR953398-5G OR953398-1G
APOSOR953398-100GEA 945 EUR
APOSOR953398-100G APOSOR953398-25G APOSOR953398-5G APOSOR953398-1G
Methyl acetimidate hydrochloride 90%
Methyl acetimidate hydrochloride
Formula: C₃H₇NO·ClH
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00012571
Núm. CAS: 14777-27-6