6-Methylpyridazine-3-carboxylic acid 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR953409-1G OR953409-250MG
APOSOR953409-1GEA 348 EUR
APOSOR953409-1G APOSOR953409-250MG
6-Methylpyridazine-3-carboxylic acid 95%
6-Methylpyridazine-3-carboxylic acid
Formula: C₆H₆N₂O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09834366
Núm. CAS: 64210-60-2