4-Chlorobutane-1-sulphonyl chloride 96%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR953416-1G OR953416-5G
APOSOR953416-1GEA 63.8 EUR
APOSOR953416-1G APOSOR953416-5G
4-Chlorobutane-1-sulphonyl chloride 96%
4-Chlorobutane-1-sulphonyl chloride
Formula: C₄H₈Cl₂O₂S
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09952390
Núm. CAS: 1633-84-7
UN: 3265
ADR: 8,III