Ethyl 4,5,6,7-tetrahydro-1H-indole-2-carboxylate 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR953421-1G
APOSOR953421-1GEA 209 EUR
APOSOR953421-1G
Ethyl 4,5,6,7-tetrahydro-1H-indole-2-carboxylate 98%
Ethyl 4,5,6,7-tetrahydro-1H-indole-2-carboxylate
Formula: C₁₁H₁₅NO₂
MW: 193,242 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD14635837
Núm. CAS: 65880-18-4