Ethyl piperidin-2-ylacetate 96%
Proveedor: Apollo Scientific
OR953444-1G OR953444-250MG OR953444-5G
APOSOR953444-1GEA 270 EUR
APOSOR953444-1G APOSOR953444-250MG APOSOR953444-5G
Ethyl piperidin-2-ylacetate 96%
Ethyl piperidin-2-ylacetate
Formula: C₉H₁₇NO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09752674
Núm. CAS: 2739-99-3