5-Aminomethyl-pyrrolidin-2-one 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 5-(Aminomethyl)pyrrolidin-2-one, 5-(Aminomethyl)-2-pyrrolidone
OR953484-250MG OR953484-1G OR953484-5G OR953484-100MG
APOSOR953484-250MGEA 111 EUR
APOSOR953484-250MG APOSOR953484-1G APOSOR953484-5G APOSOR953484-100MG
5-Aminomethyl-pyrrolidin-2-one 95%
5-Aminomethyl-pyrrolidin-2-one
Formula: C₅H₁₀N₂O
MW: 114,146 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD06738893
Núm. CAS: 154148-69-3