2-(Cyclohexyloxy)ethylamine hydrochloride 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR953493-1G
OR953493-250MG
APOSOR953493-1GEA
328
EUR
APOSOR953493-1G
APOSOR953493-250MG
2-(Cyclohexyloxy)ethylamine hydrochloride 95%
2-(Cyclohexyloxy)ethylamine hydrochloride
Formula:
C₈H₁₇NO·ClH MW: 179.688 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD12913027 Núm. CAS: 1193387-70-0 |