6-Chloro-1,3-benzodioxol-5-amine 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 6-Chlorobenzo[d][1,3]dioxol-5-amine
OR953510-1G OR953510-250MG
APOSOR953510-1GEA 130 EUR
APOSOR953510-1G APOSOR953510-250MG
6-Chloro-1,3-benzodioxol-5-amine 98%
6-Chloro-1,3-benzodioxol-5-amine
Formula: C₇H₆ClNO₂
MW: 171,581 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07643211
Núm. CAS: 76958-07-1