Ethyl 2-(4-hydroxypyrimidin-5-yl)acetate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR953529-1G
OR953529-250MG
APOSOR953529-1GEA
143
EUR
APOSOR953529-1G
APOSOR953529-250MG
Ethyl 2-(4-hydroxypyrimidin-5-yl)acetate 95%
Ethyl 2-(4-hydroxypyrimidin-5-yl)acetate
Formula:
C₈H₁₀N₂O₃ MW: 182,177 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD11656636 Núm. CAS: 6214-46-6 |