2-(Chloromethyl)-1-methoxy-4-methylbenzene 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR953553-1G OR953553-5G
APOSOR953553-1GEA 265 EUR
APOSOR953553-1G APOSOR953553-5G
2-(Chloromethyl)-1-methoxy-4-methylbenzene 98%
2-(Chloromethyl)-1-methoxy-4-methylbenzene
Formula: C₉H₁₁ClO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06655823
Núm. CAS: 7048-41-1
UN: 3261
ADR: 8,III