N-Cyclopropyl-4-nitrobenzylamine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR953594-1G OR953594-5G
APOSOR953594-1GEA 121 EUR
APOSOR953594-1G APOSOR953594-5G
N-Cyclopropyl-4-nitrobenzylamine 95%
N-Cyclopropyl-4-nitrobenzylamine
Formula: C₁₀H₁₂N₂O₂
MW: 192,214 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07409347
Núm. CAS: 892579-09-8