2-Chloroallyl alcohol
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 2-Chloro-3-hydroxyprop-1-ene, 2-Chloroprop-2-en-1-ol
OR9536-100G OR9536-25G OR9536-5G
APOSOR9536-100GEA 662 EUR
APOSOR9536-100G APOSOR9536-25G APOSOR9536-5G
2-Chloroallyl alcohol
2-Chloroallyl alcohol
Formula: C₃H₅ClO
MW: 92,524 g/mol
Pto. Ebullición: 133…134 °C
Densidad: 1,162 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 54 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004701
Núm. CAS: 5976-47-6
UN: 2920
ADR: 8+3,II