N-(2-Amino-1,1-dimethylethyl)-n,n-dimethylamine 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR953600-1G OR953600-250MG
APOSOR953600-1GEA 364 EUR
APOSOR953600-1G APOSOR953600-250MG
N-(2-Amino-1,1-dimethylethyl)-n,n-dimethylamine 98%
N-(2-Amino-1,1-dimethylethyl)-n,n-dimethylamine
Formula: C₆H₁₆N₂
MW: 116,205 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD05201592
Núm. CAS: 76936-44-2