4-Benzyloxazolidine-2,5-dione 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR953604-1G
APOSOR953604-1GEA 52.2 EUR
APOSOR953604-1G
4-Benzyloxazolidine-2,5-dione 95%
4-Benzyloxazolidine-2,5-dione
Formula: C₁₀H₉NO₃
MW: 191,183 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD18375238
Núm. CAS: 583-47-1