5-Cyclohexyl-1,3,4-oxadiazole-2-thiol 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR953654-1G OR953654-5G
APOSOR953654-1GEA 290 EUR
APOSOR953654-1G APOSOR953654-5G
5-Cyclohexyl-1,3,4-oxadiazole-2-thiol 95%
5-Cyclohexyl-1,3,4-oxadiazole-2-thiol
Formula: C₈H₁₂N₂OS
MW: 184.259 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06655106
Núm. CAS: 173589-87-2