Ethyl [(tert-butoxycarbonyl)amino](oxo)acetate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: Ethyl 2-((tert-butoxycarbonyl)amino)-2-oxoacetate
OR953671-5G
APOSOR953671-5GEA 213 EUR
APOSOR953671-5G
Ethyl [(tert-butoxycarbonyl)amino](oxo)acetate 95%
Ethyl [(tert-butoxycarbonyl)amino](oxo)acetate
Formula: C₉H₁₅NO₅
MW: 217,219 g/mol
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD01631201
Núm. CAS: 216959-34-1