(R)-1-(3-Pyridyl)ethanol 97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR953674-1G OR953674-5G
APOSOR953674-1GEA 0 EUR
APOSOR953674-1G APOSOR953674-5G
(R)-1-(3-Pyridyl)ethanol 97%
(R)-1-(3-Pyridyl)ethanol
Formula: C₇H₉NO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07368883
Núm. CAS: 7606-26-0