2-(5-Oxazolyl)benzoic acid 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR953704-1G OR953704-250MG
APOSOR953704-1GEA 284 EUR
APOSOR953704-1G APOSOR953704-250MG
2-(5-Oxazolyl)benzoic acid 95%
2-(5-Oxazolyl)benzoic acid
Formula: C₁₀H₇NO₃
MW: 189,167 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD18375277
Núm. CAS: 169508-94-5