2-Thienyl-carbamic acid ethyl ester 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR953708-1G OR953708-250MG
APOSOR953708-1GEA 806 EUR
APOSOR953708-1G APOSOR953708-250MG
2-Thienyl-carbamic acid ethyl ester 95%
2-Thienyl-carbamic acid ethyl ester
Formula: C₇H₉NO₂S
MW: 171,217 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD10568164
Núm. CAS: 105995-16-2