5-Cyano-2,3-dihydro-1H-indole 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR953724-1G OR953724-250MG OR953724-5G
APOSOR953724-1GEA 154 EUR
APOSOR953724-1G APOSOR953724-250MG APOSOR953724-5G
5-Cyano-2,3-dihydro-1H-indole 98%
5-Cyano-2,3-dihydro-1H-indole
Formula: C₉H₈N₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07371626
Núm. CAS: 15861-23-1