Hexahydro-1H-azepin-4-ol hydrochloride 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: Azepan-4-ol hydrochloride
OR953743-1G OR953743-5G
APOSOR953743-1GEA 91.5 EUR
APOSOR953743-1G APOSOR953743-5G
Hexahydro-1H-azepin-4-ol hydrochloride 95%
Hexahydro-1H-azepin-4-ol hydrochloride
Formula: C₆H₁₃NO·ClH
MW: 151,634 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD11053644
Núm. CAS: 1159823-34-3