Cyclopropyl(pyridin-3-yl)methanamine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR953745-1G OR953745-250MG
APOSOR953745-1GEA 270 EUR
APOSOR953745-1G APOSOR953745-250MG
Cyclopropyl(pyridin-3-yl)methanamine 95%
Cyclopropyl(pyridin-3-yl)methanamine
Formula: C₉H₁₂N₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD05191947
Núm. CAS: 535925-69-0