1-(3-Methoxyphenyl)ethylamine hydrochloride 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 1-(3-Methoxyphenyl)ethylamine Hydrochloride
OR953788-25G OR953788-5G
APOSOR953788-25GEA 520 EUR
APOSOR953788-25G APOSOR953788-5G
1-(3-Methoxyphenyl)ethylamine hydrochloride 95%
1-(3-Methoxyphenyl)ethylamine hydrochloride
Formula: C₉H₁₃NO·ClH
MW: 187.667 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD12198854
Núm. CAS: 854184-18-2