Imidazo[1,2-a]pyridin-2-yl-acetic acid 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 2-(Imidazo[1,2-a]pyridin-2-yl)acetic acid
OR953789-1G OR953789-250MG
APOSOR953789-1GEA 857 EUR
APOSOR953789-1G APOSOR953789-250MG
Imidazo[1,2-a]pyridin-2-yl-acetic acid 95%
Imidazo[1,2-a]pyridin-2-yl-acetic acid
Formula: C₉H₈N₂O₂
MW: 176,172 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03434391
Núm. CAS: 19741-30-1