Indole-7-carboxylic acid ethyl ester 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR953799-1G OR953799-5G
APOSOR953799-1GEA 178 EUR
APOSOR953799-1G APOSOR953799-5G
Indole-7-carboxylic acid ethyl ester 95%
Indole-7-carboxylic acid ethyl ester
Formula: C₁₁H₁₁NO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00238711
Núm. CAS: 205873-58-1