1-(Methylamino)cyclohexanecarbonitrile 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR953808-1G OR953808-5G
APOSOR953808-1GEA 219 EUR
APOSOR953808-1G APOSOR953808-5G
1-(Methylamino)cyclohexanecarbonitrile 95%
1-(Methylamino)cyclohexanecarbonitrile
Formula: C₈H₁₄N₂
MW: 138,21 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00972028
Núm. CAS: 6289-40-3