3-(2-Thienyl)-1-propanol 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR953826-1G OR953826-5G
APOSOR953826-1GEA 0 EUR
APOSOR953826-1G APOSOR953826-5G
3-(2-Thienyl)-1-propanol 95%
3-(2-Thienyl)-1-propanol
Formula: C₇H₁₀OS
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09927267
Núm. CAS: 19498-72-7