3-(2-Chlorophenoxy)propylamine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR953830-1G OR953830-250MG
APOSOR953830-1GEA 0 EUR
APOSOR953830-1G APOSOR953830-250MG
3-(2-Chlorophenoxy)propylamine 95%
3-(2-Chlorophenoxy)propylamine
Formula: C₉H₁₂ClNO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09883052
Núm. CAS: 50911-59-6