2,5-Dimethyl-1H-pyrrole-3-carbaldehyde 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR953835-1G OR953835-250MG OR953835-5G
APOSOR953835-1GEA 104 EUR
APOSOR953835-1G APOSOR953835-250MG APOSOR953835-5G
2,5-Dimethyl-1H-pyrrole-3-carbaldehyde 95%
2,5-Dimethyl-1H-pyrrole-3-carbaldehyde
Formula: C₇H₉NO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01830401
Núm. CAS: 2199-63-5