L-(-)-3-N-Boc-amino-2-azepanone 96%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: (S)-tert-Butyl (2-oxoazepan-3-yl)carbamate, tert-Butyl N-[(3S)-2-oxoazepan-3-yl]carbamate
OR953841-1G
APOSOR953841-1GEA 62.5 EUR
APOSOR953841-1G
L-(-)-3-N-Boc-amino-2-azepanone 96%
L-(-)-3-N-Boc-amino-2-azepanone
Formula: C₁₁H₂₀N₂O₃
MW: 228,288 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00798169
Núm. CAS: 76944-95-1