4-Chloro-2-(dimethylamino)-1,3-thiazole-5-carbaldehyde 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR953894-1G OR953894-5G
APOSOR953894-1GEA 0 EUR
APOSOR953894-1G APOSOR953894-5G
4-Chloro-2-(dimethylamino)-1,3-thiazole-5-carbaldehyde 95%
4-Chloro-2-(dimethylamino)-1,3-thiazole-5-carbaldehyde
Formula: C₆H₇ClN₂OS
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07852062
Núm. CAS: 129865-54-9