2-Chloro-imidazo[1,2-a]pyridine-3-carbaldehyde 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR953908-1G
OR953908-250MG
APOSOR953908-1GEA
574
EUR
APOSOR953908-1G
APOSOR953908-250MG
2-Chloro-imidazo[1,2-a]pyridine-3-carbaldehyde 95%
2-Chloro-imidazo[1,2-a]pyridine-3-carbaldehyde
Formula:
C₈H₅ClN₂O MW: 180,591 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD02708012 Núm. CAS: 131773-23-4 |