3-Isobutoxy propylamine 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR953927-1G OR953927-250MG OR953927-5G
APOSOR953927-1GEA 0 EUR
APOSOR953927-1G APOSOR953927-250MG APOSOR953927-5G
3-Isobutoxy propylamine 98%
3-Isobutoxy propylamine
Formula: C₇H₁₇NO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00025618
Núm. CAS: 32923-88-9