2H-1,3-Benzodioxol-4-ylmethanamine 97%

Proveedor: Apollo Scientific

Sinónimos: 1,3-Benzodioxole-4-methanamine

OR953947-1G OR953947-250MG
APOSOR953947-1GEA 364 EUR
APOSOR953947-1G APOSOR953947-250MG
2H-1,3-Benzodioxol-4-ylmethanamine 97%
2H-1,3-Benzodioxol-4-ylmethanamine
Formula: C₈H₉NO₂
MW: 151,163 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11858181
Núm. CAS: 182634-34-0

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR