2-(Cyclopropylamino)ethanol 98%

Proveedor: Apollo Scientific
Atención

OR953960-1G OR953960-250MG
APOSOR953960-1GEA 473 EUR
APOSOR953960-1G APOSOR953960-250MG
2-(Cyclopropylamino)ethanol 98%
2-(Cyclopropylamino)ethanol
Formula: C₅H₁₁NO
MW: 101,147 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09815646
Núm. CAS: 35265-06-6

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR