N-(Pyridin-3-ylmethyl)cyclopropanamine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR953961-1G OR953961-250MG
APOSOR953961-1GEA 364 EUR
APOSOR953961-1G APOSOR953961-250MG
N-(Pyridin-3-ylmethyl)cyclopropanamine 95%
N-(Pyridin-3-ylmethyl)cyclopropanamine
Formula: C₉H₁₂N₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03821869
Núm. CAS: 183609-18-9