9-Oxo-bicyclo[3.3.1]nonane-3-carboxylic acid 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR953962-1G OR953962-250MG
APOSOR953962-1GEA 364 EUR
APOSOR953962-1G APOSOR953962-250MG
9-Oxo-bicyclo[3.3.1]nonane-3-carboxylic acid 95%
9-Oxo-bicyclo[3.3.1]nonane-3-carboxylic acid
Formula: C₁₀H₁₄O₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08447209
Núm. CAS: 63242-00-2