4-Ethoxy-3-methoxybenzoic acid 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR953981-10G
OR953981-1G
OR953981-25G
APOSOR953981-10GEA
415
EUR
APOSOR953981-10G
APOSOR953981-1G
APOSOR953981-25G
4-Ethoxy-3-methoxybenzoic acid 98%
4-Ethoxy-3-methoxybenzoic acid
Formula:
C₁₀H₁₂O₄ MW: 196,2 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00127725 Núm. CAS: 3535-30-6 |