4-[(Methylsulphanyl)methyl]benzoic acid 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR954025-1G
OR954025-250MG
APOSOR954025-1GEA
435
EUR
APOSOR954025-1G
APOSOR954025-250MG
4-[(Methylsulphanyl)methyl]benzoic acid 98%
4-[(Methylsulphanyl)methyl]benzoic acid
Formula:
C₉H₁₀O₂S MW: 182,24 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD06373463 Núm. CAS: 67003-48-9 |