1-Methoxy-prop-2-yl isothiocyanate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR954044-250MG OR954044-5G
APOSOR954044-250MGEA 145 EUR
APOSOR954044-250MG APOSOR954044-5G
1-Methoxy-prop-2-yl isothiocyanate 95%
1-Methoxy-prop-2-yl isothiocyanate
Formula: C₅H₉NOS
MW: 131.196 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03093788
Núm. CAS: 362601-74-9