Methyl 4,4-dimethyl-2-oxocyclohexanecarboxylate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR954112-1G OR954112-250MG
APOSOR954112-1GEA 696 EUR
APOSOR954112-1G APOSOR954112-250MG
Methyl 4,4-dimethyl-2-oxocyclohexanecarboxylate 95%
Methyl 4,4-dimethyl-2-oxocyclohexanecarboxylate
Formula: C₁₀H₁₆O₃
MW: 184,232 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD20261465
Núm. CAS: 32767-46-7