6-Methyl-1H-indazol-5-ol 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR954145-1G OR954145-250MG
APOSOR954145-1GEA 719 EUR
APOSOR954145-1G APOSOR954145-250MG
6-Methyl-1H-indazol-5-ol 95%
6-Methyl-1H-indazol-5-ol
Formula: C₈H₈N₂O
MW: 148,162 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08704815
Núm. CAS: 478832-60-9