Methyl 5-hydroxy-pyrazole-3-carboxylate 96%
Proveedor: Apollo Scientific
OR954158-1G OR954158-5G
APOSOR954158-1GEA 68.3 EUR
APOSOR954158-1G APOSOR954158-5G
Methyl 5-hydroxy-pyrazole-3-carboxylate 96%
Methyl 5-hydroxy-pyrazole-3-carboxylate
Formula: C₅H₆N₂O₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09878841
Núm. CAS: 1018446-60-0