4-Phenoxybutan-1-amine 96%
Proveedor: Apollo Scientific
OR954162-1G OR954162-250MG
APOSOR954162-1GEA 0 EUR
APOSOR954162-1G APOSOR954162-250MG
4-Phenoxybutan-1-amine 96%
Formula: C₁₀H₁₅NO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00031400
Núm. CAS: 16728-66-8