2-Chloro-3-methylisonicotinaldehyde 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-chloro-3-methylisonicotinaldehyde, 2-Chloro-3-methylpyridine-4-carboxaldehyde
OR954175-100MG OR954175-250MG
APOSOR954175-100MGEA 53.8 EUR
APOSOR954175-100MG APOSOR954175-250MG
2-Chloro-3-methylisonicotinaldehyde 97%
2-Chloro-3-methylisonicotinaldehyde
Formula: C₇H₆ClNO
MW: 155,582 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD09910248
Núm. CAS: 790696-96-7