3-(1H-Pyrazol-1-yl)phenol 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR954194-1G OR954194-250MG
APOSOR954194-1GEA 0 EUR
APOSOR954194-1G APOSOR954194-250MG
3-(1H-Pyrazol-1-yl)phenol 95%
3-(1H-Pyrazol-1-yl)phenol
Formula: C₉H₈N₂O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD19686219
Núm. CAS: 904315-14-6