4-Bromo-1-methanesulphonyl-2-methylbenzene 96%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 4-Bromo-2-methyl-1-(methylsulphonyl)benzene
OR954273-1G OR954273-5G
APOSOR954273-1GEA 89.9 EUR
APOSOR954273-1G APOSOR954273-5G
4-Bromo-1-methanesulphonyl-2-methylbenzene 96%
4-Bromo-1-methanesulphonyl-2-methylbenzene
Formula: C₈H₉BrO₂S
MW: 249.125 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD22549347
Núm. CAS: 99768-21-5